Få mere at vide
o-Phthaloyl Dichlorid, TRC
Artikelnummer. 30421555
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30421555 5 g
1 options
Artikelnummer. 30421555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3900005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Phthaloyl Dichloride
CAS 88-95-9
Molekylær formel C8H4Cl2O2
Mængde 5 g
Synonym 1,2-Benzenedicarbonyl Dichloride, Phthaloyl Chloride, 1,2-Bis(chlorocarbonyl)benzene, 1,2-Phthaloyl Dichloride, NSC 44611, Phthalic Acid Dichloride, Phthalic Chloride, Phthalic Dichloride, Phthaloyl Dichloride, Phthalyl Chloride, Phthalyl Dichloride, o-Phthalic Acid Dichloride
InChI formel InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
SMIL ClC(=O)c1ccccc1C(=O)Cl
IUPAC navn Benzen-1,2-dicarbonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 203.02
Formel vægt 201.9588