Få mere at vide
o-Phthaloyl Dichlorid, TRC
Product Code. 30409353
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30409353 1 g
1 options
Product Code. 30409353 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP3900001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale o-Phthaloyl Dichloride
CAS 88-95-9
Molekylær formel C8H4Cl2O2
Mængde 1 g
Synonym 1,2-Benzenedicarbonyl Dichloride, Phthaloyl Chloride, 1,2-Bis(chlorocarbonyl)benzene, 1,2-Phthaloyl Dichloride, NSC 44611, Phthalic Acid Dichloride, Phthalic Chloride, Phthalic Dichloride, Phthaloyl Dichloride, Phthalyl Chloride, Phthalyl Dichloride, o-Phthalic Acid Dichloride
InChI formel InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
SMIL ClC(=O)c1ccccc1C(=O)Cl
IUPAC navn Benzen-1,2-dicarbonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 203.02
Formel vægt 201.9588