Få mere at vide
o-Phthaloyl dichloride, 90%, remainder mainly phthalic acid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10745611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10745611 5 mL Glasflaske 5ml
10031400 100 mL Glasflaske 100ml
10157753 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10745611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131110050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 88-95-9 | Molecular Formula: C8H4Cl2O2 | Molecular Weight: 203.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-95-9
MDL nummer MFCD00000666
InChI nøgle FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
IUPAC navn benzen-1,2-dicarbonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Phthaloyl dichloride
Navn note Resten hovedsageligt ftalsyre
Smeltepunkt 12,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.4000g/mL
Kogepunkt 269,0 °C til 271,0 °C
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H4Cl2O2
Lineær formel C6H4(COCl)2
Brydningsindeks 1,5674 til 1,5694
Mængde 5 mL
Beilstein 09, 805
Fieser 01,882; 14,263
Merck Index 15, 7487
Specifik vægtfylde 1.4
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselig i ether, nedbrydes i alkohol
Molekylvægt (g/mol) 203.02
Formel vægt 203.02
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Phthaloyl dichloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenedicarbonyl dichloride