Få mere at vide
o-Phthalaldehyde-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Phthalaldehyde-d6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H |
| Formel vægt | 140.07 |
| Procent renhed | >95% |