Få mere at vide
O-phosphorylethanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15239876 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15239876 100 g Glasflaske 100g
10039171 5 g Glasflaske 5g
10742063 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15239876 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367421000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1071-23-4 | C2H8NO4P | 141.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071-23-4
Molekylær formel C2H8NO4P
Molekylvægt (g/mol) 141.06
MDL nummer MFCD00008178
InChI nøgle SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phosphoethanolamine, o-phosphorylethanolamine, phosphoethanolamine, o-phosphocolamine, colamine phosphate, phosphorylethanolamine, ethanolamine phosphate, phosphonoethanolamine, ethanolamine o-phosphate, mono 2-aminoethyl phosphate
PubChem CID 1015
ChEBI CHEBI:17553
IUPAC navn 2-aminoethyldihydrogenphosphat
SMIL C(COP(=O)(O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Phosphorylethanolamine
Navn note 98%
Smeltepunkt 241,0 °C til 243,0 °C
Analyseprocentområde 97.5% min. (Titration with HClO4)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2CH2OP(O)(OH)2
Mængde 100 g
Beilstein 04,IV,1415
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 141.06
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-Phosphorylethanolamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.