Få mere at vide
O-Phosphorylethanolamin, 98%
Artikelnummer. 10039171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10039171 5 g Glasflaske 5g
10742063 25 g Glasflaske 25g
15239876 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10039171 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 367420050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.89 DKK
    291.65 DKK / 5g
    Spare 32.24 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 1071-23-4 | C2H8NO4P | 141,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1071-23-4
Molekylær formel C2H8NO4P
Molekylvægt (g/mol) 141.06
MDL nummer MFCD00008178
InChI nøgle SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phosphoethanolamine, o-phosphorylethanolamine, phosphoethanolamine, o-phosphocolamine, colamine phosphate, phosphorylethanolamine, ethanolamine phosphate, phosphonoethanolamine, ethanolamine o-phosphate, mono 2-aminoethyl phosphate
PubChem CID 1015
ChEBI CHEBI:17553
IUPAC navn 2-aminoethyldihydrogenphosphat
SMIL C(COP(=O)(O)O)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale O-Phosphorylethanolamine
Navn note 98%
Smeltepunkt 241,0 °C til 243,0 °C
Analyseprocentområde 97,5 % min. (Titrering med HClO4)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2CH2OP(O)(OH)2
Mængde 5 g
Beilstein 04,IV,1415
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 141.06
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • O-Phosphorylethanolamine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.