missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O-Phospho-L-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Phospho-L-tyrosine |
| CAS | 21820-51-9 |
| Molekylær formel | C9 H12 N O6 P |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12NO6P/c10-8(9(11)12)5-6-1-3-7(4-2-6)16-17(13,14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,11,12)(H2,13,14,15)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](Cc1ccc(OP(=O)(O)O)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-(4-phosphonooxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.17 |
| Formel vægt | 261.0402 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?