Få mere at vide
O-Phospho-DL-serine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Phospho-DL-serine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9) |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 185.0089 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |