Få mere at vide
o-Phenylphenol Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Phenylphenol Glucuronide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O7/c19-13-14(20)16(17(22)23)25-18(15(13)21)24-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13-16,18-21H,(H,22,23) |
| Formel vægt | 346.1053 |