Få mere at vide
o-Phenylenediamine, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10718705
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10718705 250 g Amber Glass 250g
10422305 50 g Amber Glass 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10718705 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2537250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Free Base
  • Commonly used as a substrate for horseradish peroxidase (HRP) in ELISAs
  • When oxidized, OPD produces a color change that is detectable by spectrophotometry
  • Color intensity will increase over time as OPD is oxidzed by peroxidase
  • A chromogenic peroxidase substrate useful for ELISA and other enzyme immunoassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-54-5
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.144
InChI nøgle GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
IUPAC navn benzene-1,2-diamine
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Phenylenediamine
Smeltepunkt 100°C
Farve Cream
Kogepunkt 256°C
Emballage Amber Glass
Lineær formel C6H4(NH2)2
Mængde 250 g
Merck Index 15, 7396
Formel vægt 108.1
Fysisk form Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Phenylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.