Få mere at vide
o-Phenylendiamin dihydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 15443139
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443139 100 g 100g
15433139 25 g 25g
15453139 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15443139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60354.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Et peroxidasesubstrat til ELISA procedurer | CAS: 615-28-1 | C6H10Cl2N2 | 181,06 g/mol
o-Phenylendiamin er et peroxidasesubstrat, der er egnet til brug i ELISA procedurer. Substratet producerer et opløseligt slutprodukt, der er orange-brun i farven og kan aflæses spektrofotometrisk ved 450 nm. OPD-reaktionen kan stoppes med 3 N HCl eller 3 M H2SO4 og aflæses ved 492 nm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
o-Phenylendiamin er et peroxidasesubstrat velegnet til brug i ELISA procedurer. Substratet producerer et opløseligt slutprodukt, der er orange-brun i farven og kan aflæses spektrofotometrisk ved 450 nm. OPD-reaktionen kan stoppes med 3 N HCl eller 3 M H2SO4 og aflæses ved 492 nm.
Opløselighed Lidt
opløseligt i vand; frit opløseligt i alkohol, chloroform eller ether
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tætsluttende beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme. Opbevares i køleskab.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-28-1
Molekylær formel C6H10Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 181.06
MDL nummer MFCD00012966
InChI nøgle RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-phenylenediamine dihydrochloride, o-phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, dihydrochloride, opd easy-tablets, opd tablets, benzene-1,2-diamine dihydrochloride, usaf ek-678, o-phenylenediamine.2hcl, 1,2-benzenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminobenzene dihydrochloride
PubChem CID 11990
IUPAC navn benzen-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Phenylenediamine dihydrochloride
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3912045
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand; frit opløseligt i alkohol, kloroform eller ether
Formel vægt 181.07
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver