Få mere at vide
o-Phenylenediamin, 98%
Artikelnummer. 10553504 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10553504 5 kg Plast tromle 5kg
10542911 250 g Glasflaske 250g
10133420 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10553504 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130550050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-54-5 | C6H8N2 | 108,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-54-5
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00007721
InChI nøgle GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
IUPAC navn benzen-1,2-diamin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Phenylenediamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 100,0 °C til 103,0 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 256,0 °C til 258,0 °C
Flammepunkt 136 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel C6H4(NH2)2
Mængde 5 kg
Beilstein 13, IV, 38
Fieser 01,834; 08,393
Merck Index 15, 7396
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 54 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og kloroform
Formel vægt 108.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Phenylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.