Få mere at vide
o-Phenylenediamin, 98%
Artikelnummer. 11493944
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
25g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493944 250 g 250g
11408710 25 g 25g
11483944 1000 g 1000g
11403954 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11493944 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11946.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-54-5 | C6H8N2 | 108,144 g/mol
o-phenylendiamin bruges til at fremstille tiabendazol, pyrazinamid, morinamid, clemizol og chlormidazol. Det er involveret i syntesen af benzimidazol ved at reagere med carboxylsyrer og deres derivater. Det bruges også til at fremstille quinoxalinedion og mercaptoimidazoler ved kondensation med henholdsvis dimethyloxalat og xanthatestere. Det reagerer med salpetersyre for at få benzotriazol, som finder anvendelse som en korrosionshæmmer. Det er aktivt involveret i fremstillingen af lægemidler ved at reagere substitueret o-phenylendiamin med forskellige diketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
o-phenylendiamin bruges til at fremstille tiabendazol, pyrazinamid, morinamid, clemizol og chlormidazol. Det er involveret i syntesen af benzimidazol ved at reagere med carboxylsyrer og deres derivater. Det bruges også til at fremstille quinoxalinedion og mercaptoimidazoler ved kondensation med henholdsvis dimethyloxalat og xanthatestere. Det reagerer med salpetersyre for at få benzotriazol, som finder anvendelse som en korrosionshæmmer. Det er aktivt involveret i fremstillingen af lægemidler ved at reagere substitueret o-phenylendiamin med forskellige diketoner.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, chloroform, ether, let opløseligt i vand. Opløselig i varmt vand.
Noter
Fugt- og luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-54-5
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.144
MDL nummer MFCD00007721
InChI nøgle GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
IUPAC navn benzen-1,2-diamin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Phenylenediamine
Smeltepunkt 100 °C til 103 °C
Tæthed 1.270
Kogepunkt 256 °C til 258 °C
Flammepunkt 136 °C (277 °F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 250 g
FN nummer UN1673
Beilstein 606074
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,7284
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, kloroform, ether, let opløselig i vand; Opløseligt i varmt vand.
Formel vægt 108.14
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Phenylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenediamine