missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

o-phenetidine hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30428565
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30428565 500 mg -
30426056 250 mg -
30424573 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428565 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP321043500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 89808-01-5
Molekylær formel C8H11NO . HCl
Molekylvægt (g/mol) 173.64
Synonym 2-Ethoxyphenylamine hydrochloride, 2-Ethoxyaniline hydrochloride
IUPAC navn 2-ethoxyaniline;hydrochloride
SMIL Cl.CCOc1ccccc1N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale o-phenetidine hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11NO.ClH/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9;/h3-6H,2,9H2,1H3;1H
Formel vægt 173.0607
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.