Få mere at vide
o-Phenanthrolin EU Farmakopé 0,1 % w/v, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12993274 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12993274 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12993274 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 337 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Emballage Flaske
CAS 66-71-7
Analyt- eller komponentnavne o-Phenanthroline
Molekylær formel C12H8N2
Koncentration 0.1% w/v
InChI nøgle DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Element o-Phenanthroline
IUPAC navn 1,10-phenanthrolin
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 180.21
PubChem CID 1318
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:44975