Få mere at vide
O-Pentylresorufin, TRC
Artikelnummer. 30422953
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30422953 10 mg
30416533 50 mg
30427327 1 mg
3 options
Artikelnummer. 30422953
Brand: Toronto Research Chemicals TRCP28420010MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87687-03-4
Kemisk navn eller materiale O-Pentylresorufin
Formel vægt 283.1208
InChI formel InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-3-4-9-20-13-6-8-15-17(11-13)21-16-10-12(19)5-7-14(16)18-15/h5-8,10-11H,2-4,9H2,1H3
IUPAC navn 7-pentoxyphenoxazin-3-one
Molekylær formel C17 H17 N O3
Molekylvægt (g/mol) 283.32
SMIL CCCCCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Synonym 7-(Pentyloxy)-3H-phenoxazin-3-one, 7-Pentoxyphenoxazone, 7-Pentoxyresorufin