Få mere at vide
O-Pentylresorufin, TRC
Artikelnummer. 30427327
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427327 1 mg
30422953 10 mg
30416533 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2842001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87687-03-4
Molekylær formel C17 H17 N O3
Molekylvægt (g/mol) 283.32
Synonym 7-(Pentyloxy)-3H-phenoxazin-3-one, 7-Pentoxyphenoxazone, 7-Pentoxyresorufin
IUPAC navn 7-pentoxyphenoxazin-3-one
SMIL CCCCCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Pentylresorufin
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-3-4-9-20-13-6-8-15-17(11-13)21-16-10-12(19)5-7-14(16)18-15/h5-8,10-11H,2-4,9H2,1H3
Formel vægt 283.1208