Få mere at vide
o,p’-Dicofol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o,p'-Dicofol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl5O/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(20,14(17,18)19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,20H |
| Formel vægt | 367.9096 |