missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

o,p'-DDD, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 12999134 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Artikelnummer. 12999134

Brand: SPEX Certiprep S1070

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Indeholder

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
o,p'-DDD53-19-01000μg/mL

Certificeringer

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Overholdelse

GHS/OSHA Complaint

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale o,p'-DDD
Emballage 2mL amber prescored glass ampule
CAS 53-19-0, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C14H10Cl4
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P&T
Molekylvægt (g/mol) 320.034
PubChem CID 4211
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o,p'-DDD
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: methanol

Product intended for laboratory use only

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.