Få mere at vide
o-Orsellinsyrehydrat, 98%
Artikelnummer. 15571832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15571832 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15571832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453290010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 480-64-8 | C8H8O4 | 168,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 480-64-8
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD16661187
InChI nøgle AMKYESDOVDKZKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orsellinic acid, orsellic acid, o-orsellinic acid, orcinolcarboxylic acid, 4,6-dihydroxy-o-toluic acid, unii-11xla0494b, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-6-methyl, 2,4-dihydroxy-6-methyl-benzoic acid, orsellinate, 4,6-dihydroxy-2-methylbenzoic acid
PubChem CID 68072
ChEBI CHEBI:32807
IUPAC navn 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC(O)=CC(O)=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Orsellinic acid monohydrate
Smeltepunkt 152,0 °C til 153,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 186.17
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Orsellinic acid hydrate, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.