Få mere at vide
O-(Octadecylphosphoryl)choline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-(Octadecylphosphoryl)choline |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H50NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-27-29(25,26)28-23-21-24(2,3)4/h5-23H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 435.3477 |