Få mere at vide
O,O,S-Trimethyl Ester Phosphorothioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O,O,S-Trimethylthiophosphate |
| CAS | 152-20-5 |
| Molekylær formel | C3 H9 O3 P S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | O,O,S-Trimethylphosphorthioate, [Methoxy(methylsulfanyl)phosphoryl]oxymethane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9O3PS/c1-5-7(4,6-2)8-3/h1-3H3 |
| SMIL | COP(=O)(OC)SC |
| IUPAC navn | [methoxy(methylsulfanyl)phosphoryl]oxymethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.14 |
| Formel vægt | 156.001 |