Få mere at vide
O,O,S-Trimethyldithiophosphat, TRC
Artikelnummer. 18031910
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18031910 100 mg
18062920 50 mg
18030420 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18031910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT796690100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2953-29-9
Molekylær formel C3 H9 O2 P S2
Molekylvægt (g/mol) 172.21
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O,S-trimethyl ester, Methyl phosphorodithioate ((MeO)2(MeS)PS) (6CI), Methyl phosphorodithioate (7CI), O,O,S-Trimethyl dithiophosphate, O,O,S-Trimethyl phosphorodithioate
IUPAC navn dimethoxy-methylsulfanyl-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
SMIL COP(=S)(OC)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O,O,S-Trimethyldithiophosphate
Renhedsgrad noter GC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C3H9O2PS2/c1-4-6(7,5-2)8-3/h1-3H3
Formel vægt 171.9782
Procent renhed >95%