Få mere at vide
O,O,S-Triethyl Phosphorothiolate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | O,O,S-Triethyl Phosphorothiolate |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15O3PS/c1-4-8-10(7,9-5-2)11-6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 198.048 |