Få mere at vide
O,O,O-Trimethylthiophosphate, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314887
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30314887 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 30314887 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17886000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O,O,O-Trimethylthiophosphate
CAS 152-18-1
Analyt- eller komponentnavne O,O,O-Trimethylthiophosphate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C3 H9 O3 P S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym O,O,O-Trimethylphosphorthioate, Trimethoxy(thioxo)-lambda5-phosphane
InChI formel InChI=1S/C3H9O3PS/c1-4-7(8,5-2)6-3/h1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL COP(=S)(OC)OC
IUPAC navn trimethoxy(sulfanylidene)-λ^{5}-phosphane
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 156.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 156.001 g/mol