Få mere at vide
O,O,O-Trimethylthiophosphate, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O,O,O-Trimethylthiophosphate |
| CAS | 152-18-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | O,O,O-Trimethylthiophosphate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C3 H9 O3 P S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | O,O,O-Trimethylphosphorthioate, Trimethoxy(thioxo)-lambda5-phosphane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9O3PS/c1-4-7(8,5-2)6-3/h1-3H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COP(=S)(OC)OC |
| Vis mere |