Få mere at vide
O, O', O' -Triethylfosforthioat, TRC
Artikelnummer. 30007044
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30007044 1 g
1 options
Artikelnummer. 30007044 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7770101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O,O,O-Triethylphosphorothioate
CAS 126-68-1
Molekylær formel C6 H15 O3 P S
Mængde 1 g
Synonym Phosphorothioic acid, O,O,O-triethyl ester, Ethyl phosphorothioate, (EtO)3PS (6CI), Ethyl thiophosphate, (EtO)3PS (5CI), NSC 2650, O,O,O-TEPT, O,O,O-Triethyl phosphorothioate, O,O,O-Triethyl thiophosphate, O,O',O' '-Triethyl phosphorothioate, Thiophosphoric acid tri-O-ethyl ester, Triethoxyphosphine sulfide, Triethyl phosphorothioate, Triethyl phosphorothionate, Triethyl thiophosphate
InChI formel InChI=1S/C6H15O3PS/c1-4-7-10(11,8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
SMIL CCOP(=S)(OCC)OCC
IUPAC navn triethoxy(sulfanyliden)-λ^{5}-fosfan
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Formel vægt 198.048