Få mere at vide
O,O'-Dipropanal Ganciclovir, TRC
Artikelnummer. 30384056
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30384056 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30384056 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492795100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]propane-1,3-diyl Dipropanoate (Ganciclovir Dipropionate)
CAS 86357-20-2
Molekylær formel C15 H21 N5 O6
Mængde 100 mg
Synonym 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]propane-1,3-diyl Dipropanoate, Ganciclovir Imp. I (EP), Ganciclovir Dipropionate
InChI formel InChI=1S/C15H21N5O6/c1-3-10(21)24-5-9(6-25-11(22)4-2)26-8-20-7-17-12-13(20)18-15(16)19-14(12)23/h7,9H,3-6,8H2,1-2H3,(H3,16,18,19,23)
SMIL CCC(=O)OCC(COC(=O)CC)OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
IUPAC navn [2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]-3-propanoyloxypropyl] propanoate
Molekylvægt (g/mol) 367.36
Formel vægt 367.1492