Få mere at vide
(-)-O,O'-Dipivaloyl-L-tartaric acid, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482458
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482458 5 g 5g
15472458 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56032.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65259-81-6
Molekylær formel C14H22O8
Molekylvægt (g/mol) 318.32
MDL nummer MFCD00066535
InChI nøgle UFHJEZDFEHUYCR-YZYOREDDNA-N
PubChem CID 16212279
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-bis[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]butanedioic acid
SMIL CC(C)(C)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-O,O'-Dipivaloyl-L-tartaric acid
Smeltepunkt 127°C to 132°C
Mængde 5 g
Optisk rotation −24° (c=1.7 in Dioxane)
Følsomhed Hygroskopisk
Beilstein 2008171
Synonym +-dipivaloyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis pivaloyloxy succinic acid, d-+-dipivaloyl tartaric acid, pubchem8173, --bis 2,2-dimethylpropionyl-l-tartaric acid, dipivaloyl-l-tartaric acid, +-dipivaloyl-d-tartaricacid, +-dpta, ?-o,o'-di-pivaloyl-l-tartaric acid, +-o,o'-di-pivaloyl-d-tartaric acid
Formel vægt 318.32
Procent renhed ≥98%