missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O,O-Dimethyl Phosphorothionate-d6 Ammonium Salt, TRC

Artikelnummer. 30379023
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379023 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379023 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47762250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O,O-Dimethyl Phosphorothionate-d6 Ammonium Salt
CAS 1330162-95-2
Molekylær formel C2H4D6NO3PS
Mængde 50 mg
Synonym Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl Ester-d6 Ammonium Salt, Ammonium Methyl Phosphorothioate-d6, Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl Ester-d6 Ammonium Salt, Ammonium O,O-Dimethyl Phosphorothioate-d6, Ammonium O,O-Dimethyl Thiophosphate-d6, Ammonium Dimethyl Phosphorothioate-d6
InChI formel InChI=1S/C2H7O3PS.H3N/c1-4-6(3,7)5-2;/h1-2H3,(H,3,7);1H3/i1D3,2D3;
SMIL SP(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])=O.N
Molekylvægt (g/mol) 165.18
Formel vægt 165.0496
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.