Få mere at vide
O, O-Dimethyldithiophosphat, TRC
Artikelnummer. 30384265
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30384265 500 mg -
30379493 10 g -
30379669 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD465740500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O,O-Dimethylphosphorodithioic Acid
CAS 756-80-9
Molekylær formel C2H7O2PS2
Mængde 500 mg
Synonym Methyl Phosphorodithioate, O,O-Dimethyl Dithiophosphoric Acid, O,O-Dimethyl Phosphorodithioate, O,O-Dimethyl Phosphorodithioic Acid, O,O'-Dimethyl Hydrogen Dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-Hydrogen Phosphorodithioate
InChI formel InChI=1S/C2H7O2PS2/c1-3-5(6,7)4-2/h1-2H3,(H,6,7)
SMIL S=P(OC)(S)OC
IUPAC navn O,O-dimethyl S-hydrogenfosforodithioat
Molekylvægt (g/mol) 158.18
Formel vægt 157.96