Få mere at vide
O,O-Dimethyl Dithiophosphat Ammoniumsalt, TRC
Artikelnummer. 30385995
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30385995 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30385995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD472740500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O,O-Dimethylphosphorodithioic acid ammonium salt
CAS 1066-97-3
Molekylær formel C2 H6 O2 P S2 . H4 N
Mængde 500 mg
Synonym Ammonium methyl phosphorodithioate (6CI,7CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium O,O-dimethyl dithiophosphate, Ammonium O,O-dimethyl phosphorodithioate, Ammonium O,O-dimethyl phosphorodithioate(1-), Ammonium O,O'-dimethyl phosphorodithioate, Ammonium dimethyldithiophosphate, O,O-Dimethyl ammonium dithiophosphate, O,O-Dimethyldithiophosphoric acid ammonium salt
InChI formel InChI=1S/C2H7O2PS2.H3N/c1-3-5(6,7)4-2;/h1-2H3,(H,6,7);1H3
SMIL [NH4+].COP(=S)([S-])OC
IUPAC navn azanium; dimethoxy-sulfanyliden-sulfido-λ^{5}-fosfan
Molekylvægt (g/mol) 175.21
Formel vægt 174.9891