missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O,O-Dimethyl Dithiophosphate-13C2 Ammonium Salt, TRC

Artikelnummer. 30135407
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135407 25 mg
17993315 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47274225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1329610-82-3
Molekylær formel 13C2H10NO2PS2
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Synonym Phosphorodithioic acid O,O-di(methyl-13C) ester ammonium salt, [13C]Methyl ammonium phosphorodithioate, Ammonium O,O-di(methyl-13C) dithiophosphate, O,O-Di(methyl-13C) dithiophosphoric acid ammonium salt, O,O-Di(methyl-13C) ammonium dithiophosphate, O,O-Dimethyl ammonium phosphorodithioate-13C2, O,O-Dimethyl phosphorodithioic acid-13C2 ammonium salt, O,O-Dimethylphosphorodithioic acid 13C2 ammonium salt
SMIL [NH4+].[13CH3]OP(=S)([S-])O[13CH3]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O,O-Dimethyl Dithiophosphate-13C2 Ammonium salt
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C2H7O2PS2.H3N/c1-3-5(6,7)4-2;/h1-2H3,(H,6,7);1H3
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.