missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O,O-Diethyl Thiophosphate-13C4 Ammonium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O,O-Diethyl Thiophosphate-13C4 Ammonium Salt |
| CAS | 1330162-89-4 |
| Molekylær formel | 13C4H14NO3PS |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Phosphorothioic Acid O,O-Diethyl Ester-13C4 Ammonium Salt, Ammonium Ethyl Phosphorothioate-13C4, Phosphorothioic Acid O,O-Diethyl Ester-13C4 Ammonium Salt, Ammonium O,O-Diethyl-13C4 Phosphorothioate, Ammonium O,O-Diethyl Thiophosphate-13C4 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11O3PS.H3N/c1-3-6-8(5,9)7-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,9);1H3 |
| SMIL | SP(O[13CH2][13CH3])(O[13CH2][13CH3])=O.N |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.17 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?