Få mere at vide
O,O-Diethyl S-Propyl Phosphorothioate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O,O-Diethyl S-Propyl Phosphorothioate |
| CAS | 20195-06-6 |
| Molekylær formel | C7 H17 O3 P S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethyl Propyl Phosphorothioate ((EtO)2(PrS)PO), Propyl Ethyl Phosphorothioate ((EtO)2(PrS)PO), Propyl Ethyl Thiophosphate ((EtO)2(PrS)PO) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17O3PS/c1-4-7-12-11(8,9-5-2)10-6-3/h4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCSP(=O)(OCC)OCC |
| IUPAC navn | 1-diethoxyphosphorylsulfanylpropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.247 |
| Formel vægt | 212.064 |