missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O,O-Dibenzyl (-)-Actinonin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-O-Dibenzyl-(-)-actinonin |
| CAS | 460754-33-0 |
| Molekylær formel | C33 H47 N3 O5 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H47N3O5/c1-4-5-8-18-28(21-30(37)35-41-23-27-16-11-7-12-17-27)32(38)34-31(25(2)3)33(39)36-20-13-19-29(36)24-40-22-26-14-9-6-10-15-26/h6-7,9-12,14-17,25,28-29,31H,4-5,8,13,18-24H2,1-3H3,(H,34,38)(H,35,37)/t28-,29+,31+/m1/s1 |
| SMIL | CCCCC[C@H](CC(=O)NOCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N2CCC[C@H]2COCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | (2R)-N-[(2S)-3-methyl-1-oxo-1-[(2S)-2-(phenylmethoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]butan-2-yl]-2-pentyl-N'-phenylmethoxybutanediamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 565.74 |
| Formel vægt | 565.3516 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?