missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O,O-Dibenzyl (-)-Actinonin, TRC

Artikelnummer. 30360877
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360877 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360877 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41693010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-O-Dibenzyl-(-)-actinonin
CAS 460754-33-0
Molekylær formel C33 H47 N3 O5
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C33H47N3O5/c1-4-5-8-18-28(21-30(37)35-41-23-27-16-11-7-12-17-27)32(38)34-31(25(2)3)33(39)36-20-13-19-29(36)24-40-22-26-14-9-6-10-15-26/h6-7,9-12,14-17,25,28-29,31H,4-5,8,13,18-24H2,1-3H3,(H,34,38)(H,35,37)/t28-,29+,31+/m1/s1
SMIL CCCCC[C@H](CC(=O)NOCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N2CCC[C@H]2COCc3ccccc3
IUPAC navn (2R)-N-[(2S)-3-methyl-1-oxo-1-[(2S)-2-(phenylmethoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]butan-2-yl]-2-pentyl-N'-phenylmethoxybutanediamide
Molekylvægt (g/mol) 565.74
Formel vægt 565.3516
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.