Få mere at vide
O,O-Di-2-Naphthalenyl Ester Carbonothioic Acid, TRC
Artikelnummer. 30372257
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30372257 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30372257 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD479930250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O,O-Di-2-Naphthalenyl Ester Carbonothioic Acid
CAS 127084-74-6
Molekylær formel C21H14O2S
Mængde 250 mg
Synonym Dinaphthalen-2-yloxymethanethione, Carbonothioic Acid O,O-Di-2-Naphthalenyl Ester, Tolnaftate EP Impurity B
InChI formel InChI=1S/C21H14O2S/c24-21(22-19-11-9-15-5-1-3-7-17(15)13-19)23-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14H
SMIL S=C(Oc1ccc2ccccc2c1)Oc3ccc4ccccc4c3
Molekylvægt (g/mol) 330.4
Formel vægt 330.0715