Få mere at vide
O,O'-Butane-1,4-diyl bis(4-hydroxybutyl) diterephthalate, TRC
Artikelnummer. 30329861
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Artikelnummer. Mængde
30329861 2.5 mg
1 options
Artikelnummer. 30329861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5744902.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-O-[4-[4-(4-hydroxybutoxycarbonyl)benzoyl]oxybutyl] 1-O-(4-hydroxybutyl) benzene-1,4-dicarboxylate
CAS 29278-67-9
Molekylær formel C28 H34 O10
Mængde 2.5 mg
Synonym O,O'-Butane-1,4-diyl bis(4-hydroxybutyl) diterephthalate, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediyl bis(4-hydroxybutyl) ester (9CI), Terephthalic acid, tetramethylene bis(4-hydroxybutyl) ester (8CI), 1,4-Butanediol, terephthalate (3:2) (8CI)
InChI formel InChI=1S/C28H34O10/c29-15-1-3-17-35-25(31)21-7-11-23(12-8-21)27(33)37-19-5-6-20-38-28(34)24-13-9-22(10-14-24)26(32)36-18-4-2-16-30/h7-14,29-30H,1-6,15-20H2
SMIL OCCCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCCCO
IUPAC navn 4-O-[4-[4-(4-hydroxybutoxycarbonyl)benzoyl]oxybutyl] 1-O-(4-hydroxybutyl) benzene-1,4-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 530.564
Formel vægt 530.215