Få mere at vide
O,O-Bis(4-chlorophenyl) Phosphorochloridothioate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O,O-Bis(4-chlorophenyl) Phosphorochloridothioate |
| CAS | 55526-70-0 |
| Molekylær formel | C12H8Cl3O2PS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | O,O-Bis(p-chlorophenyl) Chlorothiophosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl3O2PS/c13-9-1-5-11(6-2-9)16-18(15,19)17-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H |
| SMIL | Clc1ccc(OP(=S)(Cl)Oc2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | chloro-bis(4-chlorophenoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.59 |
| Formel vægt | 351.9048 |