missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
o-Nitrophenyl-Beta-D-xylobioside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Nitrophenyl-beta-D-xylobioside |
| CAS | 157956-98-4 |
| Molekylær formel | C16 H21 N O11 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO11/c18-8-5-25-15(13(21)11(8)19)28-10-6-26-16(14(22)12(10)20)27-9-4-2-1-3-7(9)17(23)24/h1-4,8,10-16,18-22H,5-6H2/t8-,10+,11-,12-,13+,14+,15-,16-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@H]1CO[C@@H](O[C@@H]2CO[C@@H](Oc3ccccc3[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2S,3R,4S,5S)-2-[(3R,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(2-nitrophenoxy)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 403.34 |
| Formel vægt | 403.1115 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?