Få mere at vide
o-nitrophenyl beta-d-galactopyranosid-6-fosfat, cyclohexylammoniumsalt, TRC
Artikelnummer. 30481874
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481874 100 mg
30474279 50 mg
30473285 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481874 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN503625100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25405-62-3
Molekylær formel C24 H36 N O11 P
Molekylvægt (g/mol) 545.52
IUPAC navn dicyclohexyl [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(2-nitrophenoxy)oxan-2-yl]methylfosfat
SMIL O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](COP(=O)(OC2CCCCC2)OC3CCCCC3)O[C@@H](Oc4ccccc4[N+](=O)[O-])[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Nitrophenyl beta-D-Galactopyranoside-6-phosphate Cyclohexylammonium Salt
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H36NO11P/c26-21-20(34-24(23(28)22(21)27)33-19-14-8-7-13-18(19)25(29)30)15-32-37(31,35-16-9-3-1-4-10-16)36-17-11-5-2-6-12-17/h7-8,13-14,16-17,20-24,26-28H,1-6,9-12,15H2/t20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
Formel vægt 545.2026