Få mere at vide
o-Nitrophenyl Benzyl Ether, TRC
Artikelnummer. 30483660
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30483660 5 g
1 options
Artikelnummer. 30483660 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5030505G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4560-41-2
Molekylær formel C13 H11 N O3
Molekylvægt (g/mol) 229.23
IUPAC navn 1-nitro-2-phenylmethoxybenzene
SMIL [O-][N+](=O)c1ccccc1OCc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Nitrophenyl Benzyl Ether
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H11NO3/c15-14(16)12-8-4-5-9-13(12)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
Formel vægt 229.0739