Få mere at vide
o-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-Alpha-D-galactopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-a-D-galactopyranoside |
| CAS | 23646-67-5 |
| Molekylær formel | C14 H18 N2 O8 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-5-3-2-4-8(9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccccc2[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(2-nitrophenoxy)oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.3 |
| Formel vægt | 342.1063 |