Få mere at vide
o-nitrofluorbenzen, TRC
Artikelnummer. 30132696
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132696 50 g
30138473 100 g
30003672 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132696 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49592050G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1493-27-2
Molekylær formel C6H4FNO2
Molekylvægt (g/mol) 141.1
Synonym 1-Fluoro-2-nitrobenzene, 2-Fluoro-1-nitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene, 2-Nitro-1-fluorobenzene, 2-Nitrofluorobenzene, 4-Fluoro-3-nitrobenzene, NSC 51869, o-Fluoronitrobenzene;
IUPAC navn 1-fluor-2-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)c1ccccc1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Nitrofluorobenzene
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
Formel vægt 141.0226