missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
o-Nicotine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Nicotine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-12-8-4-6-10(12)9-5-2-3-7-11-9/h2-3,5,7,10H,4,6,8H2,1H3 |
| Formel vægt | 162.1157 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?