Få mere at vide
O-Naphthalen-2-yl Chlorothioformate, Mikromol™
Beskrivelse
O-Naphthalen-2-yl Chlorothioformate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Naphthalen-2-yl Chlorothioformate |
| CAS | 10506-37-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | O-Naphthalen-2-yl Chlorothioformate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H7 Cl O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | O-Naphthalen-2-yl Chlorothioformate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClOS/c12-11(14)13-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | ClC(=S)Oc1ccc2ccccc2c1 |
| Vis mere |