Få mere at vide
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450676
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450676 5 g 5g
15440676 1 g 1g
15460676 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54035.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Koblingsreagens til peptidsyntese og dannelse af andre amider. Reaktant til syntese af liposomale kontrastmidler til magnetisk resonansbilleddannelse, syntese af proteinmærkende molekyler, syntese af thiol-reaktive Cy5 derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Koblingsreagens til peptidsyntese og dannelse af andre amider. Reaktant til syntese af liposomale kontrastmidler til magnetisk resonansbilleddannelse, syntese af proteinmærkende molekyler, syntese af thiol-reaktive Cy5 derivater.
Opløselighed Opløselig i
acetonitril 0,5 g/mL.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 265651-18-1
Molekylær formel C9H16F6N3O3P
Molekylvægt (g/mol) 359.21
MDL nummer MFCD01863753
InChI nøgle STWZCCVNXFLDDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hstu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hstu n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, dimethylamino 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy methylidene dimethylazanium hexafluorophosphate, ambotzrl-1039, o-n-succinimidyl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronim hexafluorophosphate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uroniumhexafluorophosphate
PubChem CID 16211151
IUPAC navn [dimethylamino-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxymethyliden]-dimethylazanium;hexafluorphosphat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Smeltepunkt ∽220 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i acetonitril 0,5 g/ml.
Formel vægt 359.21
Procent renhed ≥98%