missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alfa Aesar™ O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate, 98+%

Artikelnummer. 15465265
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465265 1 g 1g
15475265 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15465265 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H54371.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 207683-26-9
Molekylær formel C13H20F6N3O3P
Molekylvægt (g/mol) 411.29
MDL nummer MFCD00192457
InChI nøgle TVWKVGNCIJUXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym hspyu, dipyrrolidino n-succinimidyloxy carbenium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-bis tetramethylene-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, 1-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy bis pyrrolidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, dipyrrolidino n-succinimidyloxy carbenium hexafluorophosphate chn, bis pyrrolidin-1-yl methylidene 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxidanium hexafluorophosphate, 1-1-pyrrolidin-1-iumylidene 1-pyrrolidinyl methoxy pyrrolidine-2,5-dione hexafluorophosphate, 1-pyrrolidin-1-ium-1-ylidene pyrrolidin-1-yl methoxy pyrrolidine-2,5-dione hexafluorophosphate, 1-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate
PubChem CID 16218611
IUPAC navn 1-{[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy](pyrrolidin-1-yl)methylidene}-1λ⁵-pyrrolidin-1-ylium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1CCC(=O)N1OC(N1CCCC1)=[N+]1CCCC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 152°C to 154°C
Mængde 1 g
Formel vægt 411.28
Procent renhed ≥98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.