Få mere at vide
O-(N,N-Diethylbut-2-yn-1-amine) Oxybutynin, TRC
Artikelnummer. 30382934
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30382934 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30382934 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44358525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(N,N-Diethylbut-2-yn-1-amine) Oxybutynin
CAS 2512202-09-2
Molekylær formel C30 H44 N2 O3
Mængde 25 mg
Synonym 4-(Diethylamino)but-2-yn-1-yl 2-Cyclohexyl-2-((4-(diethylamino)but-2-yn-1-yl)oxy)-2-phenylacetate
InChI formel InChI=1S/C30H44N2O3/c1-5-31(6-2)23-15-17-25-34-29(33)30(27-19-11-9-12-20-27,28-21-13-10-14-22-28)35-26-18-16-24-32(7-3)8-4/h9,11-12,19-20,28H,5-8,10,13-14,21-26H2,1-4H3
SMIL O=C(OCC#CCN(CC)CC)C(OCC#CCN(CC)CC)(C1=CC=CC=C1)C2CCCCC2
Molekylvægt (g/mol) 480.68