Få mere at vide
o-Myosmine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Myosmine |
| CAS | 4593-27-5 |
| Molekylær formel | C9 H10 N2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2/c1-2-6-10-8(4-1)9-5-3-7-11-9/h1-2,4,6H,3,5,7H2 |
| SMIL | C1CN=C(C1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.19 |
| Formel vægt | 146.0844 |